3-Cyclopropylphenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70007-1G OR70007-5G OR70007-250MG
APOSOR70007-1GEA 364 EUR
APOSOR70007-1G APOSOR70007-5G APOSOR70007-250MG
3-Cyclopropylphenol 97%
3-Cyclopropylphenol
Formula: C₉H₁₀O
Pto. Ebullición: 80…82 °C (2 mm Hg)
Pto. de inflamación: >70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06802406
Núm. CAS: 28857-88-7