4-Cyclopropylphenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Hydroxyphenyl)cyclopropane
OR70008-250MG OR70008-1G
APOSOR70008-250MGEA 72.5 EUR
APOSOR70008-250MG APOSOR70008-1G
4-Cyclopropylphenol 98%
4-Cyclopropylphenol
Formula: C₉H₁₀O
MW: 134,175 g/mol
Pto. Ebullición: 83…85 °C (2 mm Hg)
Pto. de fusión: 71…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06802405
Núm. CAS: 10292-61-2