Methyl 3-hydroxy-2-nitrobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-6-(methoxycarbonyl)nitrobenzene, 3-(Methoxycarbonyl)-2-nitrophenol
OR70011-5G
APOSOR70011-5GEA 177 EUR
APOSOR70011-5G
Methyl 3-hydroxy-2-nitrobenzoate
Methyl 3-hydroxy-2-nitrobenzoate
Formula: C₈H₇NO₅
MW: 197,145 g/mol
Pto. de fusión: 114…116 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09951956
Núm. CAS: 89942-77-8