3-Bromo-5-methylbenzene-1,2-diamine

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 3-Bromo-5-methylphenylene-1,2-diamine, 3-Bromo-4,5-diaminotoluene

OR70018-1G OR70018-250MG OR70018-5G
APOSOR70018-1GEA 114 EUR
APOSOR70018-1G APOSOR70018-250MG APOSOR70018-5G
3-Bromo-5-methylbenzene-1,2-diamine
3-Bromo-5-methylbenzene-1,2-diamine
Formula: C₇H₉BrN₂
MW: 201,064 g/mol
Pto. de fusión: 70…72 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18088524
Núm. CAS: 70733-25-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR