2-Cyclopropylphenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Hydroxyphenyl)cyclopropane
OR70019-1G OR70019-250MG
APOSOR70019-1GEA 497 EUR
APOSOR70019-1G APOSOR70019-250MG
2-Cyclopropylphenol 98%
2-Cyclopropylphenol
Formula: C₉H₁₀O
MW: 134,175 g/mol
Pto. Ebullición: 79…80 °C (2 mm Hg)
Pto. de inflamación: >70 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06802666
Núm. CAS: 10292-60-1