Methyl 3-bromo-4,5-diaminobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-5-(methoxycarbonyl)phenylene-1,2-diamine, Methyl 3,4-diamino-5-bromobenzoate, 3-Bromo-5-(methoxycarbonyl)benzene-1,2-diamine
OR70021-1G OR70021-250MG
APOSOR70021-1GEA 29 EUR
APOSOR70021-1G APOSOR70021-250MG
Methyl 3-bromo-4,5-diaminobenzoate
Methyl 3-bromo-4,5-diaminobenzoate
Formula: C₈H₉BrN₂O₂
MW: 245,073 g/mol
Pto. de fusión: 135…137 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18072579
Núm. CAS: 1245643-11-1