Methyl 3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chloro-7-(methoxycarbonyl)imidazo[1,2-a]pyridine
OR70025-1G OR70025-250MG
APOSOR70025-1GEA 186 EUR
APOSOR70025-1G APOSOR70025-250MG
Methyl 3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Methyl 3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Formula: C₉H₇ClN₂O₂
MW: 210,617 g/mol
Pto. de fusión: 147…149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21602380
Núm. CAS: 1396554-42-9