Ethyl [(7-chloroquinolin-4-yl)thio]acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 2-[(7-chloroquinolin-4-yl)sulphanyl]ethanoate, Ethyl [(7-chloroquinolin-4-yl)sulphanyl]acetate
OR70026-1G OR70026-10G OR70026-5G
APOSOR70026-1GEA 87 EUR
APOSOR70026-1G APOSOR70026-10G APOSOR70026-5G
Ethyl [(7-chloroquinolin-4-yl)thio]acetate
Ethyl [(7-chloroquinolin-4-yl)thio]acetate
Formula: C₁₃H₁₂ClNO₂S
Pto. de fusión: 63…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21602382
Núm. CAS: 1071597-98-2