4-Bromo-2-(methylsulphonyl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70027-1G OR70027-250MG OR70027-5G
APOSOR70027-1GEA 140 EUR
APOSOR70027-1G APOSOR70027-250MG APOSOR70027-5G
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)aniline
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)aniline
Formula: C₇H₈BrNO₂S
Pto. de fusión: 130…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21193892
Núm. CAS: 1396554-49-6