4-Bromo-1,1':3',1''-terphenyl
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70037-1G OR70037-5G
APOSOR70037-1GEA 21.9 EUR
APOSOR70037-1G APOSOR70037-5G
4-Bromo-1,1':3',1''-terphenyl
4-Bromo-1,1':3',1''-terphenyl
Formula: C₁₈H₁₃Br
Pto. Ebullición: 208…213 °C (1 mm Hg)
Pto. de fusión: 90…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20486761
Núm. CAS: 54590-37-3