5-Chloro-2-iodophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70040-1G OR70040-5G
APOSOR70040-1GEA 52.2 EUR
APOSOR70040-1G APOSOR70040-5G
5-Chloro-2-iodophenol
5-Chloro-2-iodophenol
Formula: C₆H₄ClIO
MW: 254.453 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09753473
Núm. CAS: 136808-72-5