3-Amino-4-methoxybenzeneboronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-4-boronoanisole, 5-Borono-2-methoxyaniline
OR70046-1G OR70046-250MG
APOSOR70046-1GEA 804 EUR
APOSOR70046-1G APOSOR70046-250MG
3-Amino-4-methoxybenzeneboronic acid 96%
3-Amino-4-methoxybenzeneboronic acid
Formula: C₇H₁₀BNO₃
MW: 166,97 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03095251
Núm. CAS: 879893-98-8