4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
OR70055-5G
APOSOR70055-5GEA 94.4 EUR
APOSOR70055-5G
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbonitrile 98%
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbonitrile
Formula: C₆H₄ClN₃S
MW: 185,634 g/mol
Pto. de fusión: 67…68 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00507261
Núm. CAS: 33089-15-5