5-Chloro-2-iodoanisole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70062-1G OR70062-250MG OR70062-5G
APOSOR70062-1GEA 49.3 EUR
APOSOR70062-1G APOSOR70062-250MG APOSOR70062-5G
5-Chloro-2-iodoanisole 97%
5-Chloro-2-iodoanisole
Formula: C₇H₆ClIO
Pto. Ebullición: 135 °C (10 mm Hg)
Pto. de fusión: 20 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09753735
Núm. CAS: 755027-21-5