2-Bromo-3-iodophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70063-1G OR70063-5G OR70063-25G
APOSOR70063-1GEA 98.6 EUR
APOSOR70063-1G APOSOR70063-5G APOSOR70063-25G
2-Bromo-3-iodophenol
2-Bromo-3-iodophenol
Formula: C₆H₄BrIO
MW: 298.904 g/mol
Pto. de fusión: 69…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08166322
Núm. CAS: 863870-88-6