2,2-Dioxido-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 1,2,3-oxathiazolidine-3-carboxylate 2,2-dioxide
OR70067-1G OR70067-5G OR70067-10G
APOSOR70067-1GEA 21.9 EUR
APOSOR70067-1G APOSOR70067-5G APOSOR70067-10G
2,2-Dioxido-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
2,2-Dioxido-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
Formula: C₇H₁₃NO₅S
Pto. de fusión: 123…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20527196
Núm. CAS: 459817-82-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III