2-Bromo-3-chlorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70080-1G OR70080-25G OR70080-5G
APOSOR70080-1GEA 24.8 EUR
APOSOR70080-1G APOSOR70080-25G APOSOR70080-5G
2-Bromo-3-chlorobenzoic acid
2-Bromo-3-chlorobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrClO₂
Pto. de fusión: 143…146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672931
Núm. CAS: 56961-26-3