3,4'-Dimethylbiphenyl
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70103-1G OR70103-5G
APOSOR70103-1GEA 55.1 EUR
APOSOR70103-1G APOSOR70103-5G
3,4'-Dimethylbiphenyl
3,4'-Dimethylbiphenyl
Formula: C₁₄H₁₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00602700
Núm. CAS: 7383-90-6