2,3'-Dimethylbiphenyl
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70105-1G OR70105-250MG
APOSOR70105-1GEA 255 EUR
APOSOR70105-1G APOSOR70105-250MG
2,3'-Dimethylbiphenyl
2,3'-Dimethylbiphenyl
Formula: C₁₄H₁₄
Pto. Ebullición: 273…274 °C
Densidad: 0,9984 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22628915
Núm. CAS: 611-43-8