2,4'-Dimethylbiphenyl
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70106-1G OR70106-5G OR70106-10G
APOSOR70106-1GEA 26.1 EUR
APOSOR70106-1G APOSOR70106-5G APOSOR70106-10G
2,4'-Dimethylbiphenyl
2,4'-Dimethylbiphenyl
Formula: C₁₄H₁₄
Pto. Ebullición: 273…276 °C
Densidad: 0,9924 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15042185
Núm. CAS: 611-61-0