6-Bromo-4-chloro-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70112-1G OR70112-250MG OR70112-5G
APOSOR70112-1GEA 63.8 EUR
APOSOR70112-1G APOSOR70112-250MG APOSOR70112-5G
6-Bromo-4-chloro-1H-benzimidazole
6-Bromo-4-chloro-1H-benzimidazole
Formula: C₇H₄BrClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22378839
Núm. CAS: 1360932-45-1