2-Bromo-3-iodoanisole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-1-iodo-3-methoxybenzene, 2-Bromo-3-iodophenyl methyl ether
OR70126-1G OR70126-5G OR70126-25G
APOSOR70126-1GEA 137 EUR
APOSOR70126-1G APOSOR70126-5G APOSOR70126-25G
2-Bromo-3-iodoanisole
2-Bromo-3-iodoanisole
Formula: C₇H₆BrIO
Pto. de fusión: 43…47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18391616
Núm. CAS: 74128-84-0