2-Methyl-4-sulphamoylbenzeneboronic acid, pinacol ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(Aminosulphonyl)-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)toluene, 3-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzenesulphonamide
OR70129-100MG
APOSOR70129-100MGEA 128 EUR
APOSOR70129-100MG
2-Methyl-4-sulphamoylbenzeneboronic acid, pinacol ester 95%
2-Methyl-4-sulphamoylbenzeneboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₃H₂₀BNO₄S
MW: 297,178 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18732812
Núm. CAS: 1261295-07-1