4-Isopropylbenzene-1,3-diol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,3-Dihydroxy-4-(prop-2-yl)benzene, 4-Isopropylresorcinol
OR70132-25G
APOSOR70132-25GEA 179 EUR
APOSOR70132-25G
4-Isopropylbenzene-1,3-diol
4-Isopropylbenzene-1,3-diol
Formula: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663778
Núm. CAS: 23504-03-2
UN: 1759
ADR: 8,III