(1S,2S)-(+)-2-Aminocyclohexan-1-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (1S,2S)-(+)-2-Hydroxycyclohexan-1-amine, (1S,2S)-2-Aminocyclohexanol, (1S,2S)-(+)-1-Amino-2-hydroxycyclohexane
OR70141-100G OR70141-25G OR70141-5G
APOSOR70141-100GEA 339 EUR
APOSOR70141-100G APOSOR70141-25G APOSOR70141-5G
(1S,2S)-(+)-2-Aminocyclohexan-1-ol
(1S,2S)-(+)-2-Aminocyclohexan-1-ol
Formula: C₆H₁₃NO
MW: 115.174 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08061326
Núm. CAS: 74111-21-0