3,4-Dihydro-2H-1,4-oxazine, N-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70142-1G OR70142-5G
APOSOR70142-1GEA 126 EUR
APOSOR70142-1G APOSOR70142-5G
3,4-Dihydro-2H-1,4-oxazine, N-BOC protected
3,4-Dihydro-2H-1,4-oxazine, N-BOC protected
Formula: C₉H₁₅NO₃
Pto. Ebullición: 46…47 °C (0,225 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16039461
Núm. CAS: 1221347-27-8