2-Methoxybenzoylacetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(2-Methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile, 3-(2-Methoxyphenyl)-3-oxo-propionitrile
OR7018-1G OR7018-25G OR7018-5G
APOSOR7018-1GEA 69.8 EUR
APOSOR7018-1G APOSOR7018-25G APOSOR7018-5G
2-Methoxybenzoylacetonitrile
2-Methoxybenzoylacetonitrile
Formula: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01993554
Núm. CAS: 35276-83-6