Methyl 3-cyano-5-nitrobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR70185-1G
OR70185-5G
APOSOR70185-1GEA
0
EUR
APOSOR70185-1G
APOSOR70185-5G
Methyl 3-cyano-5-nitrobenzoate
Methyl 3-cyano-5-nitrobenzoate
Formula:
C₉H₆N₂O₄ Pto. de fusión: 139…140 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00458621 Núm. CAS: 99066-80-5 |