Isopropyl laurate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70188-100G OR70188-25G OR70188-5G
APOSOR70188-100GEA 0 EUR
APOSOR70188-100G APOSOR70188-25G APOSOR70188-5G
Isopropyl laurate 98%
Isopropyl laurate
Formula: C₁₅H₃₀O₂
Densidad: 0,885 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00451146
Núm. CAS: 10233-13-3