(3S)-3-Methylpiperazine hydrochloride, N1-BOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-1-Boc-3-Methylpiperazine hydrochloride
OR70192-100G
APOSOR70192-100GEA 404 EUR
APOSOR70192-100G
(3S)-3-Methylpiperazine hydrochloride, N1-BOC protected
(3S)-3-Methylpiperazine hydrochloride, N1-BOC protected
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂·ClH
MW: 236,739 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11101275
Núm. CAS: 1353006-46-8