Bicyclo[3.1.0]hexan-2-one 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Oxobicyclo[3.1.0]hexane
OR70212-1G OR70212-250MG
APOSOR70212-1GEA 284 EUR
APOSOR70212-1G APOSOR70212-250MG
Bicyclo[3.1.0]hexan-2-one 97%
Bicyclo[3.1.0]hexan-2-one
Formula: C₆H₈O
MW: 96,127 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20040018
Núm. CAS: 4160-49-0