2-Amino-5-chloro-3-iodobenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70216-1G OR70216-5G OR70216-250MG
APOSOR70216-1GEA 0 EUR
APOSOR70216-1G APOSOR70216-5G APOSOR70216-250MG
2-Amino-5-chloro-3-iodobenzoic acid 95%
2-Amino-5-chloro-3-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₅ClINO₂
Pto. de fusión: 246…247 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07780627
Núm. CAS: 64724-23-8