2-Amino-4-methoxybenzenethiol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR70225-1G OR70225-250MG
APOSOR70225-1GEA 780 EUR
APOSOR70225-1G APOSOR70225-250MG
2-Amino-4-methoxybenzenethiol
2-Amino-4-methoxybenzenethiol
Formula: C₇H₉NOS
MW: 155.217 g/mol
Pto. Ebullición: 122 °C (0.5 mm Hg)
Pto. de fusión: 47 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD17014600
Núm. CAS: 14482-32-7