1-Benzylazetidine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Benzylazetane-2-carboxylic acid
OR7040-1G OR7040-250MG
APOSOR7040-1GEA 430 EUR
APOSOR7040-1G APOSOR7040-250MG
1-Benzylazetidine-2-carboxylic acid
1-Benzylazetidine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,226 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038976
Núm. CAS: 18085-40-0