4-(2-Aminoethyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole dihydrobromide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7060-1G OR7060-250MG
APOSOR7060-1GEA 348 EUR
APOSOR7060-1G APOSOR7060-250MG
4-(2-Aminoethyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole dihydrobromide
4-(2-Aminoethyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole dihydrobromide
Formula: C₇H₁₃N₃·2BrH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08445535
Núm. CAS: 1257658-83-5