3,5-Dimethyl-4-[2-(methylamino)ethyl]-1H-pyrazole dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N-[2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethyl]methylamine dihydrochloride, 2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-N-methylethylamine dihydrochloride
OR7084-1G
OR7084-250MG
APOSOR7084-1GEA
174
EUR
APOSOR7084-1G
APOSOR7084-250MG
3,5-Dimethyl-4-[2-(methylamino)ethyl]-1H-pyrazole dihydrochloride
3,5-Dimethyl-4-[2-(methylamino)ethyl]-1H-pyrazole dihydrochloride
Formula:
C₈H₁₅N₃·2ClH MW: 226,147 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07366477 Núm. CAS: 423176-42-5 |