4,4'-Bipyridine dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR7090-1G OR7090-250MG OR7090-5G
APOSOR7090-1GEA 139 EUR
APOSOR7090-1G APOSOR7090-250MG APOSOR7090-5G
4,4'-Bipyridine dihydrochloride
4,4'-Bipyridine dihydrochloride
Formula: C₁₀H₈N₂·2ClH
MW: 229,106 g/mol
Pto. de fusión: 302…306 °C
Densidad: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012824
Núm. CAS: 27926-72-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III