3-Phenylcyclobutan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Phenylcyclobutanone
OR7098-1G OR7098-5G
APOSOR7098-1GEA 77 EUR
APOSOR7098-1G APOSOR7098-5G
3-Phenylcyclobutan-1-one
3-Phenylcyclobutan-1-one
Formula: C₁₀H₁₀O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038993
Núm. CAS: 52784-31-3