Tributylsulphoammonium betaine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR71000-2G OR71000-500MG
APOSOR71000-2GEA 430 EUR
APOSOR71000-2G APOSOR71000-500MG
Tributylsulphoammonium betaine 95%
Tributylsulphoammonium betaine
Formula: C₁₂H₂₇NO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32672293
Núm. CAS: 2364603-74-5