1,5-Dibromo-2,3-dichlorobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR71002-1G
APOSOR71002-1GEA 105 EUR
APOSOR71002-1G
1,5-Dibromo-2,3-dichlorobenzene 97%
1,5-Dibromo-2,3-dichlorobenzene
Formula: C₆H₂Br₂Cl₂
MW: 304,794 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00070783
Núm. CAS: 81067-42-7