Ethyl 4-bromo-2-methylsulphanylbenzoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 4-bromo-2-(methylthio)benzoate
OR71003-1G OR71003-500MG
APOSOR71003-1GEA 780 EUR
APOSOR71003-1G APOSOR71003-500MG
Ethyl 4-bromo-2-methylsulphanylbenzoate 97%
Ethyl 4-bromo-2-methylsulphanylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₁BrO₂S
MW: 275,162 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22488928
Núm. CAS: 918328-04-8