Methyl 6-bromo-2-chloro-3-ethoxybenzoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR71009-1G OR71009-500MG
APOSOR71009-1GEA 230 EUR
APOSOR71009-1G APOSOR71009-500MG
Methyl 6-bromo-2-chloro-3-ethoxybenzoate 97%
Methyl 6-bromo-2-chloro-3-ethoxybenzoate
Formula: C₁₀H₁₀BrClO₃
MW: 293,542 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD32874090
Núm. CAS: 2384926-02-5