5-Chloronaphthalene-1-sulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR7100T-1G
OR7100T-100MG
OR7100T-500MG
APOSOR7100T-1GEA
400
EUR
APOSOR7100T-1G
APOSOR7100T-100MG
APOSOR7100T-500MG
5-Chloronaphthalene-1-sulphonyl chloride
5-Chloronaphthalene-1-sulphonyl chloride
Formula:
C₁₀H₆Cl₂O₂S Pto. de fusión: 94…95 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00269949 Núm. CAS: 6291-07-2 UN: 1759 ADR: 8,III |