(6-Bromo-2-chloro-3-ethoxyphenyl)methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR71010-1G OR71010-500MG
APOSOR71010-1GEA 278 EUR
APOSOR71010-1G APOSOR71010-500MG
(6-Bromo-2-chloro-3-ethoxyphenyl)methanol 95%
(6-Bromo-2-chloro-3-ethoxyphenyl)methanol
Formula: C₉H₁₀BrClO₂
MW: 265,531 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD32707277
Núm. CAS: 2386676-58-8