Ethyl 6-bromo-2-chloro-3-ethoxybenzoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR71011-1G OR71011-500MG
APOSOR71011-1GEA 230 EUR
APOSOR71011-1G APOSOR71011-500MG
Ethyl 6-bromo-2-chloro-3-ethoxybenzoate 97%
Ethyl 6-bromo-2-chloro-3-ethoxybenzoate
Formula: C₁₁H₁₂BrClO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD32874088
Núm. CAS: 2384335-29-7