1-(3-Aminoprop-1-yl)-1H-1,2,4-triazole hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR7107-1G OR7107-250MG
APOSOR7107-1GEA 219 EUR
APOSOR7107-1G APOSOR7107-250MG
1-(3-Aminoprop-1-yl)-1H-1,2,4-triazole hydrochloride
1-(3-Aminoprop-1-yl)-1H-1,2,4-triazole hydrochloride
Formula: C₅H₁₀N₄·ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06796387
Núm. CAS: 794522-91-1