Iodobenzene dichloride 70%
Proveedor: Apollo Scientific
OR7132-1G OR7132-5G OR7132-250MG
APOSOR7132-1GEA 364 EUR
APOSOR7132-1G APOSOR7132-5G APOSOR7132-250MG
Iodobenzene dichloride 70%
Iodobenzene dichloride
Formula: C₆H₅Cl₂I
Pto. de fusión: 110…112 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00009608
Núm. CAS: 932-72-9