5-Chloronaphthalene-2-sulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR7150T-1G OR7150T-500MG
APOSOR7150T-1GEA 400 EUR
APOSOR7150T-1G APOSOR7150T-500MG
5-Chloronaphthalene-2-sulphonyl chloride
5-Chloronaphthalene-2-sulphonyl chloride
Formula: C₁₀H₆Cl₂O₂S
Pto. de fusión: 110…112 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00269950
Núm. CAS: 89108-45-2
UN: 3261
ADR: 8,II