4-Benzyloxy-3-formylbenzeneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Formyl-4-benzyloxyphenylboronic acid, (4-(Benzyloxy)-3-formylphenyl)boronic acid
OR7159-1G OR7159-5G
APOSOR7159-1GEA 139 EUR
APOSOR7159-1G APOSOR7159-5G
4-Benzyloxy-3-formylbenzeneboronic acid
4-Benzyloxy-3-formylbenzeneboronic acid
Formula: C₁₄H₁₃BO₄
MW: 256,062 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179487
Núm. CAS: 121124-98-9