N,N-Dimethyl-4-[2-(2,4-dinitrophenyl)vinyl]aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N,N-Dimethyl-4-[2-(2,4-dinitrophenyl)ethenyl]aniline, 4-(Dimethylamino)-2',4'-dinitrostilbene
OR7167-1G OR7167-500MG
APOSOR7167-1GEA 36.4 EUR
APOSOR7167-1G APOSOR7167-500MG
N,N-Dimethyl-4-[2-(2,4-dinitrophenyl)vinyl]aniline
N,N-Dimethyl-4-[2-(2,4-dinitrophenyl)vinyl]aniline
Formula: C₁₆H₁₅N₃O₄
MW: 313,308 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00136227
Núm. CAS: 57711-75-8